Merck
PHL89591
咖啡因
phyproof® Reference Substance
别名:
1,3,7-三甲基黄嘌呤
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$449.00
$449.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$449.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N4O2
CAS号:
分子量:
194.19
Beilstein:
17705
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$449.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
234-236.5 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)