Merck
N3876
Sigma-Aldrich
(−)-尼古丁
≥99% (GC), liquid
别名:
(−)-1-甲基-2-(3-吡啶基)四氢吡咯, (S)-3-(1-甲基-2-吡咯烷基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N2
CAS号:
分子量:
162.23
Beilstein:
82109
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352210
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −169°(lit.)
顏色
yellow
折射率
n20/D 1.5265 (lit.)
溶解度
ethanol: 50 mg/mL
密度
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟碱是烟叶中含量最丰富的生物碱。它是一种主要的毒剂。
應用
(-)-尼古丁已被用于:
  • 在细胞外DNA荧光实验和中性粒细胞免疫染色中刺激中性粒细胞
  • 通过细胞外DNA荧光检测和中性粒细胞免疫染色来研究新生儿慢性尼古丁暴露对尼古丁乙酰胆碱受体(nAChR)结合、细胞死亡和海马和小脑形态的影响
  • 在体外研究中评估尼古丁或可替宁的根暴露对成纤维细胞形态和密度的影响
生化/生理作用
尼古丁与尼古丁乙酰胆碱受体结合,对发育中的大脑既有神经保护作用又有神经毒性作用。它与肺癌的发展有关,并降低化疗药物的效率。此外,尼古丁还具有损害吞噬细胞宿主防御的能力,并增加活性氧(ROS)相关损伤。它还能阻止Akt/蛋白激酶B (PKB)的失活,减少中性粒细胞的自发死亡。尼古丁用于治疗阿尔茨海默和帕金森病。
烟碱乙酰胆碱受体激动剂原型;自然产生的异构体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
213.8 °F - closed cup
閃點(°C)
101 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Effects of chronic neonatal nicotine exposure on nicotinic acetylcholine receptor binding, cell death and morphology in hippocampus and cerebellum
Huang LZ, et al.
Neuroscience, 146(4), 1854-1868 (2007)
Nicotine alkaloid levels, and nicotine to nornicotine conversion, in Australian Nicotiana species used as chewing tobacco
Moghbel N, et al.
Heliyon, 3(11), e00469-e00469 (2017)
Root surface conditioning with nicotine or cotinine reduces viability and density of fibroblasts in vitro
Martinez AE, et al.
Clinical Oral Investigations, 9(3), 180-186 (2005)
Nicotine induces neutrophil extracellular traps
Hosseinzadeh A, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 100(5), 1105-1112 (2016)
Chronic nicotine exposure differentially affects the function of human alpha3, alpha4, and alpha7 neuronal nicotinic receptor subtypes
Olale F, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 283(2), 675-683 (1997)