Merck
NIST975A
氯同位素标准品
NIST® SRM® 975a
别名:
氯化钠, NaCl, 岩盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.25 G
$1,320.00
$1,320.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.25 G
$1,320.00
About This Item
线性分子式:
NaCl
CAS号:
分子量:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,320.00
预计发货时间2025年6月04日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
同位素纯度
 35Cl
 37Cl
包装
pkg of 0.25 g
制造商/商品名称
NIST®
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
801 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SRM 975a 含有 0.25 克氯化钠 (NaCl),质量纯度为 99.89%。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 975A_cert
SRM 975A_SDS
应用
氯标准物质 (SRM) 同位素标准品预期用作同位素标准品。
特点和优势
  • 随附35Cl/37Cl 绝对丰度比,以及35Cl和37Cl同位素组成的认证值。
  • NIST 证书上记载了SRM认证的维护和到期、使用说明。
其他说明
分析物示例如下,仅供参考。可在nist.gov/SRM下载最新证书,查看当前分析物及认定值。
氯-35 (Cl), 氯-37 (Cl)
如需查看证书数值及详情,请参见nist.gov/SRM。
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)