Merck
NIST984
氯化铷
NIST SRM 984
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.25 G
$1,250.00
$1,250.00
预计发货时间2025年6月05日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.25 G
$1,250.00
About This Item
线性分子式:
RbCl
CAS号:
分子量:
120.92
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$1,250.00
预计发货时间2025年6月05日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
同位素纯度
 85Rb
 87Rb
包装
pkg of 0.25 g
制造商/商品名称
NIST®
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
715 °C (lit.)
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rubidium chloride (RbCl)
法律信息
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)