主要文件
NIST2583
Trace elements in indoor dust
NIST® SRM® 2583
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
8 G
$1,570.00
$1,570.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
8 G
$1,570.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$1,570.00
预计发货时间2025年5月27日详情
获取大包装报价
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 8 g
製造商/商標名
NIST®
應用
environmental
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2