Merck
NIST2783
过滤介质上的空气微粒
NIST® SRM® 2783
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
包裝
pkg of 2 +2 Blnk (47 mm dia)
製造商/商標名
NIST®
應用
industrial hygiene
格式
matrix material
一般說明
此标准参考物质(SRM)是一种减小了粒径的空气颗粒样品,用于模拟 PM2.5 空气颗粒物(空气动力学等效直径为 2.5 μm 的颗粒)并沉积在聚碳酸酯滤膜上。它主要用于评估和校准过滤介质上收集的空气颗粒物的各种组分中所含的常见和有毒元素的分析方法。SRM 2783 的一个单元包括两个加载过滤器和两个空白过滤器。更多信息请参见SDS和COA。
SRM 2783_cert
SRM 2783_SDS
其他說明
已认证可用于下列分析物。
铝 (Al)、镁 (Mg)、砷 (As)、锰(Mn)、钡 (Ba)、钠 (Na)、钙(Ca)、镍(Ni)、钴 (Co)、铅(Pb)、铬(Cr)、锑(Sb)、铜 (Cu)、钛 (Ti)、铁(Fe)、钒(V)、钾 (K)、锌 (Zn)。
已提供以下分析物的参考/信息值。
铯(Cs)、硅(Sb)、铷(Rb)、钐(Sm)、硫(S)、钍(Th)、钪(Sc)、铀(U)、钨(W)、镍(Ni)、铬(Cr)、铝(Al)、钠(Na)、钡 (Ba)、钴 (Co)、铅(Pb)、硫(S)、锌(Zn)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Influence on the oxidative potential of a heavy-duty engine particle emission due to selective catalytic reduction system and biodiesel blend.
Godoi M H R, et al.
The Science of the Total Environment, 560, 179-185 (2016)