F0750
别名:
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
F0750-25G
$46.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
F0500
固蓝RR盐
D0815
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide
336408
反-4-[4-(二甲氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶碘
D8130
5,5'-二硫代双(2-硝基苯甲酸)
F8761
快速石榴石 GBC 硫酸盐
39286
羟基司替丁双(甲磺酸酯)
121568
Fast Garnet GBC 基
C8679
芝加哥天蓝 6B
A5751
碘代硫代乙酰胆碱
D3418
4-(4-二乙氨基苯乙烯基)-1-甲基碘化吡啶
Fast Dark Blue R Salt,
solid
200
Dye content, ~30%
red-brown
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
diagnostic assay manufacturinghematologyhistology
−20°C
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Clinical & Diagnostics
Hematology Stains
Histology Stains
Tissue Diagnostics
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
F6760
Fast Red TR盐 1,5-萘二磺酸盐
D8022
3,5-二氯苯基重氮四氟硼酸盐
364797
分散橙 3