Merck
D8022
Sigma-Aldrich
3,5-二氯苯基重氮四氟硼酸盐
别名:
3,5-二氯苯基重氮四氟硼酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$170.00
25 G
$547.00
$170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$170.00
25 G
$547.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Cl2N2 · BF4
CAS号:
分子量:
260.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$170.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
InChI 密鑰
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用作以下过程的反应物:
  • 电子转移化学
  • 微波加速交叉耦合反应
  • 桑德迈尔溴化法制备溴苯衍生物
  • 铜盐存在下的催化硫氰酸盐
  • 电化学还原
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Denham, M. and Ingham, R.K.
The Journal of Organic Chemistry, 23, 1298-1298 (1958)
Felix J Berger et al.
ACS nano, 13(8), 9259-9269 (2019-08-06)
The functionalization of semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with sp3 defects that act as luminescent exciton traps is a powerful means to enhance their photoluminescence quantum yield (PLQY) and to add optical properties. However, the synthetic methods employed to introduce