主要文件
ERMAD454K
Alanine transaminase
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$615.00
$615.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$615.00
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.24
$615.00
预计发货时间2025年5月20日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
包装形式
neat
储存温度
−70°C
分析说明
For more information please see:
ERMAD454K
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1