Merck
ED
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸
purified grade, ≥98.5%, powder
别名:
EDTA, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, 亚乙基二次氮基四乙酸, 依地酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
eCl@ss:
39030907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.28
等級
purified grade
品質等級
化驗
≥98.5%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: chelator
pH值
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙二胺四乙酸 (EDTA) 是一种廉价的螯合剂。它是一种氨基多羧酸和六角配体,与阳离子形成八面体络合物。乙二胺四乙酸 (EDTA) 不推荐用于植物修复,因为它可以渗入天然水资源。用于化妆品和医药工业。在假性血小板减少症中触发血小板聚集。在螯合治疗中,可在血液和脂质过氧化过程中引起氧化损伤的保护作用,可能有助于治疗心血管和四氯化碳诱导的肝纤维化。
應用
乙二胺四乙酸可用作:
  • 作为染色缓冲液的组分
  • 作为上皮细胞粘附分子 (EpCAM + ) 细胞与异硫氰酸荧光素 (FITC) 偶联抗体共同孵育的缓冲液组分,用于细胞分选研究
  • 处理上皮细胞,分离粘膜肌成纤维细胞
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Functional modulation of Crohn?s disease myofibroblasts by anti-tumor necrosis factor antibodies
Di Sabatino A, et al.
Gastroenterology, 133(1), 137-149 (2007)
Membrane glucocorticoid receptors (mGCR) are expressed in normal human peripheral blood mononuclear cells and up-regulated after in vitro stimulation and in patients with rheumatoid arthritis
Bartholome B, et al.
Faseb Journal, 18(1), 70-80 (2004)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Kavanagh L, et al.
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
The phenotypes of pluripotent human hepatic progenitors
Schmelzer E, et al.
Stem Cells, 24(8), 1852-1858 (2006)
Ethylenediaminetetraacetic acid induces antioxidant and anti-inflammatory activities in experimental liver fibrosis
Gonzalez-Cuevas J, et al.
Redox Report, 16(2), 62-70 (2011)