主要文件
1.08417
Supelco
Titriplex® II
for analysis (Ethylenedinitrilotetraacetic acid, EDTA), ACS, reag. Ph. Eur.
别名:
Titriplex® II
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 G
$77.90
250 G
$160.00
1 KG
$524.00
$77.90
预计发货时间2025年4月15日详情
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
100 G
$77.90
250 G
$160.00
1 KG
$524.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N2O8
CAS号:
分子量:
292.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
200-449-4
NACRES:
NA.21
$77.90
预计发货时间2025年4月15日详情
索取更多信息
产品名称
Titriplex® II, for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid) ACS,Reag. Ph Eur
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
<0.013 hPa ( 20 °C)
产品线
Titripur®
方案
≥99.4-100.6% (complexometric)
表单
solid
自燃温度
>200 °C
效能
2580 mg/kg LD50, oral (Rat)
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
2.5 (23 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
220 °C (decomposition)
转变温度
flash point >400 °C (DIN 51758)
溶解性
0.5 g/L
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
痕量阳离子
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
含量测定(络合滴定法):99.4 - 100.6 %
同一性(红外光谱):符合
外观:白色至几乎白色,细结晶至结晶粉末。
不溶于氨水的成分: ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 10 ppm
Ca(钙): ≤ 10 ppm
Fe(铁): ≤ 10 ppm
Mg(镁): ≤ 5 ppm
次氮基三乙酸: ≤ 0.1 %
硫酸灰分: ≤ 0.1 %
水(基于卡尔费休法测定): ≤ 0.2 %
ACS 和试剂。符合欧洲药典
法律信息
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Validated HPLC method (based on Ph. Eur. Monograph 2668) for quantifying catechins and caffeine in decaffeinated green tea using a Chromolith® High Resolution RP-18e column with advantages in terms of backpressure and matrix robustness.