Merck
03620
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸
≥98.0% (KT)
别名:
EDTA, Ethylenedinitrilotetraacetic acid, 亚乙基二次氮基四乙酸, 依地酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS号:
分子量:
292.24
Beilstein:
1716295
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
eCl@ss:
39030907
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98.0% (KT)
形狀
powder
mp
250 °C (dec.) (lit.)
溶解度
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
SMILES 字串
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
乙二胺四乙酸(EDTA,N,N,N′,N′-乙二胺四乙酸)是一种螯合剂。它与稀土金属离子形成络合物,并测定了这些络合物的稳定常数。在 N 2 O-和 N 2 O- 2 -饱和溶液中产生的羟基自由基与 EDTA 发生放射分解反应。记录该反应的吸收光谱,在 275 和 480 nm 处观察到最大吸收。EDTA 是 Cd (II) 的极好配体,可形成稳定的 Cd-EDTA 复合物。已有 113 Cd-EDTA 络合物的 Cd NMR 研究相关报道。
應用
乙二胺四乙酸 (EDTA) 可用于微量滴定板试验。在本试验中,研究了 EDTA 或乳铁蛋白与乳链菌肽、溶菌酶或月桂酸甘油酯对 单核细胞增生李斯特菌 大肠埃希菌 肠炎沙门菌 荧光假单胞菌 菌株的相互作用。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Jill K Branen et al.
International journal of food microbiology, 90(1), 63-74 (2003-12-16)
A microtiter plate assay was employed to systematically assess the interaction between ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) or lactoferrin and nisin, lysozyme, or monolaurin against strains of Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella enteritidis, and Pseudomonas fluorescens. Low levels of EDTA acted synergistically
The stability of the rare earth complexes with ethylenediaminetetraacetic acid.
Wheelwright EJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(17), 4196-4201 (1953)
Hobel B and von Sonntag C.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 3, 509-514 (1998)
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)
Des R Richardson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(22), 6510-6521 (2006-10-27)
There has been much interest in the development of iron (Fe) chelators for the treatment of cancer. We developed a series of di-2-pyridyl ketone thiosemicarbazone (HDpT) ligands which show marked and selective antitumor activity in vitro and in vivo. In