主要文件
BCR276
锆合金(C,N,O)
BCR®, certified reference material, cylinder (small, 0.2 g)
别名:
锆锡合金
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
产品BCR276是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
cylinder (small, 0.2 g)
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR276
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)