主要文件
1.00265
Supelco
颜色参考溶液B
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 ( B1-B9), Certipur®
别名:
色度参比标液B(褐色)B1-B9,符合欧洲药典标准
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing B1-B9
產品線
Certipur®
應用
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
形式
multi-component solution
儲存溫度
15-25°C
一般說明
用于测试颜色密度 Ph.Eur. B1-B9 Certipur®
應用
  • 分析验证的色度标准:色度参比标液B被制药实验室用来验证比色法分析,保证比色法读数的准确性和一致性,对于分析验证和批次间质控有重要意义(Ezenarro et al., 2023)。
  • 分光光度校准液:该溶液用作分光光度计校准的必需工具,以便实现准确的生化研究检测,保证符合药物质控标准(Shanmugam et al., 2024)。
  • 药物质控试剂:作为质控中的关键试剂,色度参比标液B可确保比色检测符合监管要求,在药物开发生命周期中有助检测偏差和维持产品完整性(Khanykov et al., 2023)。
  • 比色法生化研究:在新药发现的生化研究中,使用该参比液测定有色化合物的浓度,提高实验数据的可靠性(Alizadeh et al., 2023)。
  • 实验室参比色度标液:实验室广泛使用色度参比标液B定期校准药品定性定量分析仪器,保证分析的一致性和准确性,以符合药典标准(Chen et al., 2023)。
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3