主要文件
68172
Supelco
按照 DIN EN ISO 9377-2/H53 标准的烃试剂盒
别名:
DIN EN ISO 9377-2 试剂盒, H53 试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113319
NACRES:
NA.21
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
质量水平
应用
environmental
应用
按照 EN ISO 9377- 2/H53 标准的应用试验:符合
法律信息
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 52582-USupelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube, glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48 pk 48化学品安全说明书
  • 18602Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2, analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) 10 mL化学品安全说明书
  • 51706QC-Standard Solution for EN ISO 9377-2, analytical standard 1 mL化学品安全说明书
  • 49574Extraction Medium Stock Solution, acc. to DIN EN ISO 9377-2 3 x 100 mL化学品安全说明书
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
闪点(°F)
-0.4 °F
闪点(°C)
-18 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)