51706
51706-1ML-F
$147.00
1 of 10
Supelco
18602
用于 EN ISO 9377-2 的 A 类和 B 类矿物油标准混合物
68281
烷烃类混标,用于 GC 系统性能测试
47304
程控测定混标
69246
用于 EN 14039 和 ISO 16703 的 A 类和 B 类矿物油标准混合物
94234
用于 GC 系统性能测试的烷烃标准混合物
47302
极性色谱柱测定混标
73166
Chlorate Standard for IC
40147-U
C8-C40烷烃校准标准液
12540
苯
49574
萃取溶剂储备液
analytical standard
100
EN 9377-2ISO
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
environmentalpetroleum
multi-component solution
Petrochemical Standards
Danger
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
-0.4 °F - closed cup
-18 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
USP
1443952
矿物油
87086
四十烷