54116U
54116-U
别名:
Florisil/Sodium Sulfate SPE cartridge tube, 6 mL
$494.00
1 of 10
Supelco
52582-U
双层 Florisil®/Na2SO4 固相萃取管
52738-U
Supelclean™ PSA 固相萃取散装填料
57063
Supelclean™ ENVI™-18 SPE 小柱
46856-U
EPA 531.1 氨基甲酸酯混标
18602
用于 EN ISO 9377-2 的 A 类和 B 类矿物油标准混合物
57064
57094
Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE 管
57088
57144-U
Supelclean™ 椰子活性炭固相萃取管
55227-U
Supel™ QuE
PE fritpolypropylene hardware
100
Supelclean™
bed A, 2 g (Florisil®)bed B, 2 g (Na2SO4)
pk of 48
solid phase extraction (SPE): suitable
6 mL
florisil phasesodium sulfate phase
food and beverages
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析化学_分析色谱_分析试剂-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 3
87086
四十烷
20280-U
弗洛里西®
69246
用于 EN 14039 和 ISO 16703 的 A 类和 B 类矿物油标准混合物