主要文件
58398
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 2.5-100 μL, needle size 25s ga (Waters), point style, #3 (blunt tip), needle L 50 mm (1.97 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
25s ga (Waters)
描述
blunt tip (stainless steel)
replacement needles
特點
needle type 801RNW, 802RNW, 805RNW,810RNW
point style #3 (blunt tip)
包裝
pkg of 6 ea
製造商/商標名
Hamilton 8647-01
針長
50 mm (1.97 in.)
容積
2.5-100 μL
相容性
for use with Hamilton 2.5-100μL syringe
for use with Waters U6K Loop Injector
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)