56168
别名:
4-[(2-氧-3-炔基)甲基]苯基三甲基硫酸铵, N,N,N-三甲基-4-[(4,7,7-三甲基-3-氧代双环[2.2.1]] 2-亚甲基)甲基]苯甲铵甲基硫酸盐, N,N,N-三甲基-4-(2-氧代苯并-3-亚甲基甲基)苯胺硫酸甲酯, BCM
56168-25MG
$398.00
1 of 10
Supelco
68790
屈美他唑三硅氧烷
97085
亚苄基樟脑磺酸
Sigma-Aldrich
78551
3-(4-甲基苯亚甲基)樟脑
05846
异硬脂醇
55901
依莰舒
PHR2801
乙基己基三嗪酮
USP
1193356
PHR2094
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯
93465
PHR1301
2-苯基苯并咪唑-5-磺酸
analytical standard
100
≥98.0% (HPLC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
≤3.0% water
environmental
neat
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
Warning
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 6
51825
贝莫三嗪醇
PHR1085
胡莫柳酯
H36206
2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮
CRM47792
亚麻酸甲酯,8 种顺反异构体混标
112909
4-氨基苯甲酸乙酯