Merck
PHR2094
Supelco
二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2- [4-(二乙氨基)-2-羟基苯甲酰基] 苯甲酸己酯, 苯甲酸二乙氨基羟基苯甲酰基己酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$710.00
$710.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$710.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H31NO4
分子量:
397.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$710.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
benzocaine
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 5 g
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(cc2O)N(CC)CC
InChI
1S/C24H31NO4/c1-4-7-8-11-16-29-24(28)20-13-10-9-12-19(20)23(27)21-15-14-18(17-22(21)26)25(5-2)6-3/h9-10,12-15,17,26H,4-8,11,16H2,1-3H3
InChI 密鑰
FDATWRLUYRHCJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB8128。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)