Merck
55901
Supelco
依莰舒
analytical standard
别名:
3,3 ′--(1,4-亚苯基二甲叉基)双[7,7-二甲基-2-氧代-双环[2.2.1]庚烷-1-甲磺酸], 对苯二甲叉-3,3 ′-二甲酰胺-10,10′-二磺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$279.00
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$279.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C28H34O8S2
CAS号:
分子量:
562.69
Beilstein:
8371688
EC 号:
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
$279.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥97.0% (T)
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
组成
sulfur content, 11.40%
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC1(C)C2CCC1(CS(O)(=O)=O)C(=O)\C2=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5CCC(CS(O)(=O)=O)(C4=O)C5(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
InChI key
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
一般描述
依茨舒是一种添加到防晒霜中的有机化合物,可滤除UVA射线并保护皮肤免受紫外线的不利影响,如DNA损伤、光老化和晒伤。[1]
应用
依茨舒(ECAM)已作为参考标准品,用于通过激光闪光光解和稳态HPLC串联质谱法对在防晒产品生产中作为主要成分的依茨舒的光稳定性和光敏性进行观察。[1]
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Photo-stability and photo-sensitizing characterization of selected sunscreens? ingredients.
Abid A R, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 332, 241-250 (2017)
Questions
  1. which tempreture should we keep the powder.?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.