Merck
53442
Supelco
Hexyl-d13 2-[4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl]benzoate
analytical standard
别名:
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl-d13 benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24D13H18NO4
分子量:
410.59
UNSPSC代码:
12352200
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C(C1=C(C(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)C=CC=C1)C2=C(O)C=C(N(CC)CC)C=C2
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 4
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)