Merck
64760
Sigma-Aldrich
4-甲氧基偶氮苯
≥98.0%
别名:
对苯偶氮苯甲醚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$238.00
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$238.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H12N2O
CAS号:
分子量:
212.25
Beilstein:
958054
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$238.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0%
mp
54-56 °C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c1-16-13-9-7-12(8-10-13)15-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3/b15-14+
InChI key
LGCRPKOHRIXSEG-CCEZHUSRSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)