Merck
52183
Supelco
正二十六烷
analytical standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$95.80
1 G
$308.00
$95.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$95.80
1 G
$308.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)24CH3
CAS号:
分子量:
366.71
Beilstein:
1705609
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$95.80
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
55-58 °C (lit.)
55-58 °C
应用
petroleum
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H54/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-26H2,1-2H3
InChI key
HMSWAIKSFDFLKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3
Christian Zorzetto et al.
Fitoterapia, 100, 95-109 (2014-12-03)
In the present work we carried out a phytochemical and biological investigation on three Hypericum species, i.e. Hypericum reflexum, Hypericum canariense and Hypericum grandifolium, from the Canary Islands where they are traditionally used as diuretic, wound healing, vermifuge, sedative and
实验方案
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane