Merck
D223107
Sigma-Aldrich
三十二烷
97%
别名:
三十二烷, 正三十二烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)30CH3
CAS号:
分子量:
450.87
Beilstein:
1783260
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
15.6 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
powder
bp
467 °C (lit.)
mp
65-70 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI 密鑰
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三十二碳烷是一种烷烃,主要存在于红花油中。与含有奇数碳原子的烷烃混合物相比,它具有高自组装能力。
應用
三十二碳烷(C32) 可用于:
  • 开发有机凝胶。
  • 热能储存用聚苯乙烯复合材料纳米胶囊的合成。
  • 作为高沸点溶剂用于二苯基锗烷(DPG)的热分解进行锗纳米线的制备。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Thermo-mechanical properties of candelilla wax and dotriacontane organogels in safflower oil
Morales-Rueda JA, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 111(2), 207-215 (2009)
Zeying Cai et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(7), 1356-1360 (2015-03-11)
Linear alkanes undergo different C-C bond chemistry (coupling or dissociation) thermally activated on anisotropic metal surfaces depending on the choice of the substrate material. Owing to the one-dimensional geometrical constraint, selective dehydrogenation and C-C coupling (polymerization) of linear alkanes take
Ultrasonic synthesis and characterization of polystyrene/n-dotriacontane composite nanoencapsulated phase change material for thermal energy storage
Fang Y, et al.
Applied Energy, 132(2), 551-556 (2014)
Seeded germanium nanowire synthesis in solution
Chockla, Aaron M and Korgel, Brian A
Journal of Materials Chemistry, 19(7), 996-1001 (2009)