Merck
398969
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸
ACS reagent, ≥90%
别名:
1-氨基-2-萘酚-4-磺酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$221.00
$221.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$221.00
About This Item
线性分子式:
H2NC10H5(OH)SO3H
CAS号:
分子量:
239.25
Beilstein:
2697469
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
$221.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
等级
ACS reagent
质量水平
方案
≥90%
表单
powder
灼烧残渣
≤0.1%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
痕量阴离子
sulfate (SO42-): ≤0.2%
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Nc1c(O)cc(c2ccccc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)12)16(13,14)15/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI key
RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸是苯胺的衍生物,由三官能团单体组成(包含三个官能团 –NH2、–OH和–SO3H)。它还含有两个稠和苯环。
应用
4-氨基-3-羟基-1-萘磺酸已被用作一种新型荧光分析中的探针,用于测定甲基对硫鳞。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)