产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
浓度
100 μg/mL in acetonitrile
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
agriculture
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC4CCCO4
InChI
1S/C22H21ClN2O5/c1-14(22(26)28-13-18-3-2-10-27-18)29-16-5-7-17(8-6-16)30-21-12-24-20-11-15(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,11-12,14,18H,2-3,10,13H2,1H3/t14-,18?/m1/s1
InChI key
BBKDWPHJZANJGB-IKJXHCRLSA-N
一般描述
应用
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2 °C - closed cup