Merck
225711
Sigma-Aldrich
硝酸
70%, purified by redistillation, ≥99.999% trace metals basis
别名:
Aqua fortis, Azotic acid, Hydrogen nitrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HNO3
CAS号:
分子量:
63.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
eCl@ss:
38060304
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
8 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.999% trace metals basis
70%
形狀
liquid
純化經由
redistillation
顏色
colorless
pH值
<1.0
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI 密鑰
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硝酸常用作有机分子硝化的主要试剂。在有机合成中,它还被用作执行氧化转化的强氧化剂。
應用
硝酸可用作以下应用的试剂:
  • 芳香化合物、芳香杂环、烯烃、活性亚甲基碳等的硝化。
  • 通过固体酸催化剂,将有机硫化合物选择性氧化为相应的亚砜。
  • 醇、醛、酯和杂原子的氧化。
  • 芳香化和脱氢反应。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
安全危害
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Chemoselective sulfoxidation by H2O2 or HNO3 using a phosphate impregnated titania catalyst
Bharadwaj SK, et al.
Tetrahedron Letters, 50(27), 3767-3771 (2009)
Quantification of Sodium Accumulation in Arabidopsis thaliana Using Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometery (ICP-OES)
Choi WG and Gilroy S
Bio-protocol, 5(16) (2015)
Trace metal contents of three tricalcium silicate materials: MTA Angelus, Micro Mega MTA and Bioaggregate
Kum KY,et al.
International Endodontic Journal, 47(7), 704-710 (2014)
Nitric Acid
Parker KA, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Nitric acid in the presence of P2O5 supported on silica gel?a useful reagent for nitration of aromatic compounds under solvent-free conditions
Hajipour AR and Ruoho AE
Tetrahedron Letters, 46(48), 8307-8310 (2005)