Merck
32484
Supelco
螺虫乙酯代谢产物 BYI08330- 顺式 -烯醇
PESTANAL®, analytical standard
别名:
顺式-3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4.5]癸-3-烯-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H23NO3
分子量:
301.38
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1CCC2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
InChI
1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
InChI 密鑰
IDJJHEIUIYGFDX-QGGXVJLZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
螺虫乙酯-ENOL[顺式-3-(2,5-二甲基苯基)-4-羟基-8-甲氧基-1-氮杂螺[4,5]癸-3-烯-2-酮]是植物中螺虫乙酯的主要代谢产物。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Residue dynamics of spirotetramat and imidacloprid in/on mango and soil.
Mohapatra, Soudamini, et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89 (4), 862-867 (2012)