Merck
338516
Sigma-Aldrich
4-(Dibutylamino)benzaldehyde
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3]2NC6H4CHO
CAS号:
分子量:
233.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
质量水平
方案
98%
表单
viscous liquid
折射率
n20/D 1.587 (lit.)
沸点
198-200 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
CCCCN(CCCC)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C15H23NO/c1-3-5-11-16(12-6-4-2)15-9-7-14(13-17)8-10-15/h7-10,13H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI key
VNWPLOWYHIDMEB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)