Merck
D95204
Sigma-Aldrich
乙基丙二酸二乙酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(COOC2H5)2
CAS号:
分子量:
188.22
Beilstein:
607635
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter