蒸汽壓力
15 mmHg ( 84 °C)
等級
purum
化驗
≥97.0% (AT)
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
InChI 密鑰
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter