Merck
15220
Sigma-Aldrich
双(三氟甲烷)磺酰亚胺
purum, ≥95.0% (19F-NMR)
别名:
双(三氟甲基磺酰)胺, 双(三氟甲烷磺酰)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO2)2NH
分子量:
281.15
Beilstein:
4754101
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
品質等級
化驗
≥95.0% (19F-NMR)
形狀
solid
mp
52-56 °C
61-65 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)NS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF6NO4S2/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h9H
InChI 密鑰
ZXMGHDIOOHOAAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用双(三氟甲烷)磺酰亚胺 (TFSI,Tf 2 N) 作为阴离子分子,形成 1-乙基-3-甲基咪唑熔盐。它与棒状聚 (2,5-吡啶)发生酸碱络合反应,在水合膜中形成高度有序的层状自组装体。
應用
双(三氟甲烷)磺胺可用于以下研究:
  • 作为六甲基二硅氧烷存在下八甲基环四硅氧烷聚合过程中的催化剂。
  • 作为合成各种非还原二糖的有效催化剂,通过 2,3,4,6-四- O -苄基-1- C -甲基- D -己吡喃糖的酮吡喃糖基化。
  • 制备反应性氟化剂 N -氟衍生物的起始物料。
  • 作为固体聚合物电解质组分。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Comparative Electrochemical Study of New Poly(oxyethylene)-Li Salt Complexes.
Benrabah D, et al.
J. Chem. Soc., Faraday, 89, 355-359 (1993)
Self-assembly of cationic rod-like poly (2, 5-pyridine) by acidic bis (trifluoromethane) sulfonimide in the hydrated state: A highly-ordered self-assembled protonic conductor.
Vilkman M, et al.
Polymer, 51(18), 4095-4102 (2010)
Synthesis of trehalose mimics by bismuth (III) triflate or bis (trifluoromethane) sulfonimide-catalyzed 1-C-methyl-D-hexopyranosylation.
Yamanoi T, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(20), 2914-2918 (2006)
Gas transport properties of Pebax?/room temperature ionic liquid gel membranes.
Bernardo P, et al.
Separation and Purification Technology, 97, 73-82 (2012)
Bis (trifluoromethane) sulfonimide initiated ring-opening polymerization of octamethylcyclotetrasiloxane.
Desmurs J-R, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 646(1), 171-178 (2002)