Merck
93479
Sigma-Aldrich
氯甲烷磺酰氯
technical, ≥90% (AT)
别名:
氯甲磺酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCH2SO2Cl
CAS号:
分子量:
149.00
Beilstein:
1811761
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
化驗
≥90% (AT)
形狀
liquid
密度
1.64 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CH2Cl2O2S/c2-1-6(3,4)5/h1H2
InChI 密鑰
KQDDQXNVESLJNO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1