Merck
21744
用于 Luer 针头和带 TLL 锁定器进样针的 Hamilton® 针头
KEL-F hub, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$106.00
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
6 EA
$106.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
$106.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
blunt tip Kel-F needle (point style 3)
针尺寸
22 ga (blunt tip)
特点
KEL-F hub
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Hamilton 90134
针长度
51 mm (2 in.)
相容性
for use with Hamilton LT and TLL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
附注
用于 Rheodyne 进样器(制造商的等同货号为 7215)。
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)