主要文件
22781
Supelco
带筛板的吹扫取样器
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$272.00
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$272.00
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
$272.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
glass
Agency
suitable for EPA 601
制造商/商品名称
Tekmar® 14-2337-024
尺寸
5 mL
应用
industrial hygiene
相容性
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
特点和优势
注意:所有 1/4 英寸外径的玻璃端部都进行磨砂处理。
法律信息
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.