主要文件
20735
Hamilton® 注射器,700系列,固定针头
702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
别名:
Hamilton® 注射器 702N 25μL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$120.00
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$120.00
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
eCl@ss:
32070500
$120.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
stainless steel needle (point style 2)
针尺寸
22s ga (bevel tip)
特点
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 80400
针长度
51 mm (2 in.)
体积
25 μL
相容性
for use with Hamilton 702N (cemented needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Hamilton®注射器具有气体密封性,可最大限度地减少GC分析中的气体交换。它提供准确的分液体积。塞子大多是无与伦比的。[1]
应用
它在使用HPLC中的多孔聚合物填料进行核苷和相应的碱基分离时可用于上样。[2]
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Porous polymeric packing for high-performance liquid chromatographic separation of nucleosides and corresponding bases.
Lee, Dan Peter, and John H. Kindsvater.
Analytical Chemistry, 52.14, 2425-2428 (1980)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)