Merck
19115
Supelco
银离子载体 VI
Selectophore, function tested
别名:
2-(十八烷基氧甲基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H43NO
分子量:
361.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
产品线
Selectophore
质量
function tested
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCc1ccccn1
InChI
1S/C24H43NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-22-26-23-24-20-17-18-21-25-24/h17-18,20-21H,2-16,19,22-23H2,1H3
InChI key
CIMKFNVBRHPSRA-UHFFFAOYSA-N
一般描述
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
制备说明
由 3wt% 本品,20 mol% K-TCPB,67.9% 二(1-丁基戊烷)己二酸 (BBPA) 作为溶剂膜和 29.1% PVC 制备电极膜。
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)