Merck
62567
Supelco
锂离子载体 VI
for ion-selective electrodes, Selectophore, function tested, ≥99.0% (HPLC)
别名:
6,6-二苄基-1,4,8-11-四氧杂环十四烷, 6,6-二苄基-14-冠-4
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$795.00
$795.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$795.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32O4
分子量:
384.51
Beilstein:
5991129
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
$795.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for ion-selective electrodes
质量水平
产品线
Selectophore
方案
≥99.0% (HPLC)
表单
solid
质量
function tested
SMILES字符串
C1COCCOCC(COCCOC1)(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C24H32O4/c1-3-8-22(9-4-1)18-24(19-23-10-5-2-6-11-23)20-27-16-14-25-12-7-13-26-15-17-28-21-24/h1-6,8-11H,7,12-21H2
InChI key
KDMUFHBMXZLDLI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
应用
选应用实例
PVC 离子选择性电极中Li + 离子的中性载体,良好的选择性超过钾和钠离子。
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mona N Sweilam et al.
Biosensors & bioelectronics, 150, 111897-111897 (2019-12-02)
Flexible wearable chemical sensors are emerging tools which target diagnosis and monitoring of medical conditions. One of the potential applications of wearable chemical sensors is therapeutic drug monitoring for drugs that have a narrow therapeutic range such as lithium. We