化驗
99%
形狀
solid
bp
287-295 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCS(=O)(=O)CCCC
InChI
1S/C8H18O2S/c1-3-5-7-11(9,10)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
AIDFJGKWTOULTC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
289.4 °F - closed cup
閃點(°C)
143.00 °C - closed cup