主要文件
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
别名:
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H11N3O3
CAS号:
分子量:
293.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
226-129-4
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
solid
mp
277-280 °C (decomposition)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\c3c(cccc3)C(=O)C=C\2
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
InChI key
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
分析说明
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3