About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19NO4
CAS号:
分子量:
229.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
≥96.0% (HPLC)
表单
crystalline
旋光性
[α]/D +16.0±1°, c = 1% in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
颜色
beige
mp
110-114 °C
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H]1CC[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-5-4-7(6-8)9(13)14/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m0/s1
InChI key
RNJQBGXOSAQQDG-JGVFFNPUSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bioluminescent assay of the adenylate energy charge.
S R Ford et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 102, 69-81 (1998-07-29)