Merck
238902
Sigma-Aldrich
2-(三甲基硅烷基)乙氧甲基氯
technical grade
别名:
(2-氯甲氧基乙基)三甲基硅烷, SEM-Cl, SEM-氯化物, 氯甲基三甲基硅乙基醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2CH2OCH2Cl
CAS号:
分子量:
166.72
Beilstein:
3587289
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
170-172 °C (lit.)
57-59 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)CCOCCl
InChI
1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
在 Bruce Lipshutz 教授的教授和产品门户网站上了解更多信息。
應用
在 laterifluorone 的合成中作为苯酚保护基团。
用于制备 SEM-醚,SEM-醚又可被 BBr3 除去,并且发生环化反应生成 benzo-oxapane。
特點和優勢
方便的羟基保护试剂。SEM-醚可在很宽的 pH 范围内稳定存在,在温和非质子条件下可被氟离子选择性裂解。
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5180-5180 (1990)
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(17), 5493-5501 (2004-04-29)
The total synthesis of 1-O-methyllateriflorone (2) is described. The construction of the cage-like domain of the molecule involved a biomimetic Claisen/Diels-Alder cascade, whereas the novel spiroxalactone framework was generated by an intramolecular Michael reaction within precursor 16a involving the carboxylate
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
相关内容
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.