Merck
跳至
NYLM-RO
Roche
尼龙膜,带正电子
roll W × L 0.3 m × 3 m, sheet W × L 10 cm × 15 cm, sheet W × L 20 cm × 30 cm
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
规格/货号是否有货价格
20 sheets
请联系客服了解存货情况
$549.00
10 sheets
请联系客服了解存货情况
$867.00
1 roll
请联系客服了解存货情况
$1,010.00
关于此项目
UNSPSC Code:
41105339
NACRES:
NA.54
Roll w × l:
0.3 m × 3 m
Packaging:
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
$549.00
请联系客服了解存货情况
​
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
packaging
pkg of 10 sheets (11209272001[20 x 30 cm]), pkg of 20 sheets (11209299001[10 x 15 cm])
manufacturer/tradename
Roche
roll W × L
0.3 m × 3 m
sheet W × L
10 cm × 15 cm , 20 cm × 30 cm
storage temp.
20-25°C
General description
微孔尼龙66膜在聚酯支架上,带有正电荷 (pH 3 - 10),季铵基
表面特性:孔大小0.45μm
Application
  • 尼龙膜的物理和化学特性使得它们尤其适合作为非放射性(e.g.,地高辛或生物素)和放射性(e.g., [32P], [35S],[3H])标记DNA,RNA或寡核苷酸探针的杂交基质:Southern印迹法
  • Northern印迹法
  • 斑点印迹
它们能够在颜色或化学发光检测地高辛-标记杂交中提供最强的信号和最低的背景信号。
Features and Benefits
微孔尼龙66膜在聚酯支架上,带有正电荷季铵基。
产品:膜
Analysis Note
Southern印迹法,使用DIG系统的同源DNA检测功能测试。
Other Notes
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)