Merck
06728
Supelco
硫化氢测试条
suitable for microbiology
别名:
H2S 测试条, 乙酸铅测试条
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113319
NACRES:
NA.21
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
environmental
food and beverages
general analytical
microbiology
储存温度
2-8°C
一般描述
这些试剂条用于检测微生物产生硫化氢。硫化氢可由碳水化合物培养基中编号大量细菌从含有硫磺的氨基酸(如半胱氨酸)中产生。硫化氢与醋酸铅联系后生成黑色沉淀物,通过硫化氢试纸上可见的黑色反应表示。在检测硫化氢产生方面,醋酸铅法比其他任何方法都要灵敏。
包装
浸渍醋酸铅的无菌过滤器纸条(25 件)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)