文件
1.00246
Supelco
铂钴色度标准溶液(HAZEN 500)
Pt 500 mg/L Certipur®
别名:
Hazen Color Standard Solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
一般說明
铂钴色度标准溶液采用氯铂酸钾和六水氯化钴在盐酸中按重量法制备而成。按照DIN EN ISO 9001:2008要求制造、检验和销售。可追溯至NIST SRM 930e,并经过190-800nm单色光谱范围中的双孔径法(double aperture method)高效UV/VIV/NIR分光光度计分析。
應用
色度标准溶液可用于目视比色,或作为仪器校准标准品。也可用于制备不同色度(Hazen单位)的比色液。
特點和優勢
  • 最少货架期为3年的稳定溶液
  • 随附详细的分析证书(CoA)
  • 符合DIN EN ISO 7887、 ASTM D 1209-05、DIN EN ISO 6271和APHA 2120 B
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2