Merck
05828
Supelco
4-羟基苯甲酸异丙酯
analytical standard
别名:
4-羟基苯甲酸异丙酯, 对羟基苯甲酸异丙酯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 MG
$129.00
$129.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 MG
$129.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O3
CAS号:
分子量:
180.20
Beilstein:
2641564
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$129.00
预计发货时间2025年4月07日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=C(OC(C)C)C1=CC=C(O)C=C1
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
InChI key
CMHMMKSPYOOVGI-UHFFFAOYSA-N
一般描述
本物质名列欧盟食品接触塑料法规(EU 10/2011)正面清单(positive list)。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marta Pastor-Belda et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 102-109 (2018-06-17)
This study describes the use of a magnetic multi-walled carbon nanotube composite for the preconcentration of nine parabens (methyl, ethyl, propyl, isopropyl, butyl, isobutyl, pentyl, phenyl and benzylparaben) from water and urine samples after in situ acetylation. The enriched extracts