Merck
247588
Sigma-Aldrich
水杨酸
ACS reagent, ≥99.0%
别名:
2-羟基苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
138.12
Beilstein:
774890
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
4.8 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 114 °C)
化驗
≥99.0%
雜質
H2SO4, passes test (darkened)
燃燒殘留物
≤0.01%
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES 字串
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI 密鑰
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
水杨酸主要用作合成阿司匹林的前体,阿司匹林是一种常用的镇痛药和解热药。由于其角质层分离作用,它也可用于局部软膏中。
應用
水杨酸已用于:
  • 作为化合物之一对发育毒性筛选检测中使用的体外原肠胚形成模型进行暴露验证
  • 作为反相高效液相色谱(RP-HPLC)法测定水杨酸盐含量的标准品。
生化/生理作用
水杨酸(SA)对植物的各种病害具有局部和全身获得性抗性(LAR和SAR)。它是一种次生代谢物,调节各种生理过程,如呼吸作用、气孔关闭和衰老相关基因表达。此外,SA还控制非生物胁迫、基础耐热性、豆类结瘤和水果产量。它在调节植物的开花和生热(产热)中起着至关重要的作用。SA与活性氧(ROS)和一氧化氮(NO)一起触发植物的细胞死亡。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
314.6 °F - closed cup
閃點(°C)
157 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Xanthone
AF Holleman
Organic Syntheses, 1, 552-552 (1941)
Isochorismate synthase is required to synthesize salicylic acid for plant defence
Wildermuth MC, et al.
Nature, 414(6863), 562-562 (2001)
A central role of salicylic acid in plant disease resistance
Delaney TP, et al.
Science, 266(5188), 1247-1250 (1994)
Thomas, M. R
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology (2006)
p-CHLOROPHENYL SALICYLATE
Norman GG and Kamath PM
Organic Syntheses, 4, 178-178 (1963)