Merck
05210
Sigma-Aldrich
β-丙氨酸甲酯 盐酸盐
≥98.0% (AT)
别名:
3-氨基丙酸甲酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
139.58
Beilstein:
3556748
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (AT)
表单
powder or crystals
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
颜色
colorless to white
mp
103-107 °C
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)