Merck
05023
Sigma-Aldrich
(S)-2-氨基辛烷
≥97.0%
别名:
(S)-2-辛胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H19N
CAS号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1719319
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥97.0%
光学纯度
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES字符串
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F
闪点(°C)
51 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)